2,3,5,6-Tetrafluorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3,5,6-Tetrafluorbenzolthiol, 2,3,5,6-Tetrafluorphenylmercaptan, 1-Mercapto-2,3,5,6-tetrafluorbenzol, 2,3,5,6-Tetrafluorbenzol-1-thiol
010547-25G
010547-5G
FLUO010547-25GEA
0
EUR
FLUO010547-25G
FLUO010547-5G
2,3,5,6-Tetrafluorthiophenol
2,3,5,6-Tetrafluorthiophenol
Formel:
C₆H₂F₄S Molecular Weight: 182.14 g/mol Siedepunkt: 152 |
MDL:
MFCD00004829 CAS-Nummer: 769-40-4 EINECS: 212-210-1 UN: 1992 ADR: 3 III |