Pentafluorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: Pentafluorbenzolthiol, Mercaptopentafluorbenzol, Pentafluorphenylmercaptan
003278-5G 003278-25G 003278-100G
FLUO003278-5GEA 55.4 EUR
FLUO003278-5G FLUO003278-25G FLUO003278-100G
Pentafluorthiophenol
Pentafluorthiophenol
Formel: C₆HF₅S
Molecular Weight: 200.13 g/mol
Siedepunkt: 143
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004828
CAS-Nummer: 771-62-0
EINECS: 212-236-3
UN: 2920