2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,3,4-Trifluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,3,4-Trifluorbenzolsulfochlorid, 2,3,4-Trifluorbenzolsulfonsäurechlorid
TL00605DA TL00605EA TL00605.50
MAYBTL00605DAEA 0 EUR
MAYBTL00605DA MAYBTL00605EA MAYBTL00605.50
2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
Molecular Weight: 230,59 g/mol
Siedepunkt: 59…61 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00102573
CAS-Nummer: 175278-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II