2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,3,4-Trifluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,3,4-Trifluorbenzolsulfochlorid, 2,3,4-Trifluorbenzolsulfonsäurechlorid
CFF685.5
007483-5G
007483-25G
CHMPCFF685.5EA
532
EUR
CHMPCFF685.5
FLUO007483-5G
FLUO007483-25G
2,3,4-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂ClF₃O₂S Molecular Weight: 230,59 g/mol Siedepunkt: 59…61 °C (0,1 mmHg) Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00102573 CAS-Nummer: 175278-08-7 UN: 3265 ADR: 8,II |