2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Difluorbenzolsulfochlorid
A14639.06 A14639.14 A14639.22
A14639.06EA 60 EUR
A14639.06 A14639.14 A14639.22
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 13918-92-8 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5187 Boiling Point: 236-237° Beilstein Reference: 2970373 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042481
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Molecular Weight: 212.6 g/mol
Siedepunkt: 236…237 °C
Dichte: 1.581
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042481
CAS-Nummer: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8 II