2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,4-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Difluorbenzolsulfochlorid
BTB05552.10 BTB05552.50 BTB05552.1
MAYBBTB05552.10EA 0 EUR
MAYBBTB05552.10 MAYBBTB05552.50 MAYBBTB05552.1
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Molecular Weight: 212.6 g/mol
Siedepunkt: 84
Dichte: 1.581 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042481
CAS-Nummer: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8 II