2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Difluorbenzolsulfochlorid
CFF611.5
003579-5G
003579-10G
003579-25G
CHMPCFF611.5EA
508
EUR
CHMPCFF611.5
FLUO003579-5G
FLUO003579-10G
FLUO003579-25G
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃ClF₂O₂S Molecular Weight: 212.6 g/mol Siedepunkt: 84 Dichte: 1.581 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00042481 CAS-Nummer: 13918-92-8 UN: 3265 ADR: 8 II |