2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Difluorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
548081-25G 548081-5G
SIAL548081-25GEA 53.2 EUR
SIAL548081-25G SIAL548081-5G
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Molecular Weight: 212,6 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,581 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042481
CAS-Nummer: 13918-92-8
UN: 3265
ADR: 8,II