2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,5-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,5-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,5-Difluorbenzolsulfochlorid
CFF1020.1
005515-1G
005515-5G
005515-25G
CHMPCFF1020.1EA
522
EUR
CHMPCFF1020.1
FLUO005515-1G
FLUO005515-5G
FLUO005515-25G
2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃ClF₂O₂S Molecular Weight: 212.6 g/mol |
MDL:
MFCD00060682 CAS-Nummer: 26120-86-5 UN: 3265 ADR: 8 II |