2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,5-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,5-Difluorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
555428-1G 555428-5G
SIAL555428-1GEA 88.3 EUR
SIAL555428-1G SIAL555428-5G
2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Molecular Weight: 212,6 g/mol
MDL: MFCD00060682
CAS-Nummer: 26120-86-5
UN: 3265
ADR: 8,II