2,6-Difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,6-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,6-Difluorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544264-1G 544264-5G
SIAL544264-1GEA 33.4 EUR
SIAL544264-1G SIAL544264-5G
2,6-Difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Molecular Weight: 212,6 g/mol
Siedepunkt: 127,5…129.5 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,568 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00085004
CAS-Nummer: 60230-36-6
UN: 3265
ADR: 8,II