2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Fluorbenzolsulfochlorid, 2-Fluorbenzolsulfonsäurechlorid
CFF261.10 CFF261.50 003576-5G 003576-25G
CHMPCFF261.10EA 401 EUR
CHMPCFF261.10 CHMPCFF261.50 FLUO003576-5G FLUO003576-25G
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Molecular Weight: 194.61 g/mol
Siedepunkt: 242
Dichte: 1.47 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042285
CAS-Nummer: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8 II