3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Difluorbenzolsulfochlorid, 3,4-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,4-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid
L17816.03 L17816.06
L17816.03EA 40.3 EUR
L17816.03 L17816.06
3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid ≥97%
3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 145758-05-0 Molecular Formula: C6H3ClF2O2S Formula Weight: 212.60 Refractive Index: 1.5140 Boiling Point: 105°/15mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00153120
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Molecular Weight: 212.6 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.586
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153120
CAS-Nummer: 145758-05-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable