3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4-Difluorbenzolsulfochlorid, 3,4-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,4-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
555916-1G 555916-5G
SIAL555916-1GEA 26 EUR
SIAL555916-1G SIAL555916-5G
3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClF₂O₂S
Molecular Weight: 212,6 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,586 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00153120
CAS-Nummer: 145758-05-0
UN: 3265
ADR: 8,II