3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Difluorbenzolsulfonsäurechlorid, 3,5-Difluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Difluorbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
555975-1G
555975-5G
SIAL555975-1GEA
26
EUR
SIAL555975-1G
SIAL555975-5G
3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃ClF₂O₂S Molecular Weight: 212,6 g/mol |
MDL:
MFCD02091378 CAS-Nummer: 210532-25-5 UN: 3261 ADR: 8,II |