3-Fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13140.03
A13140.06
A13140.03EA
29
EUR
A13140.03
A13140.06
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 701-27-9
Molecular Formula: C6H4ClFO2S
Formula Weight: 194.61
Flash Point:
Formel:
C₆H₄ClFO₂S Siedepunkt: 231…232 °C Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 1,463 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042286 CAS-Nummer: 701-27-9 UN: 3265 ADR: 8,II |