3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Fluorbenzolsulfochlorid, 3-Fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
TL00519DA
TL00519EA
TL00519.50
TL00519EB
MAYBTL00519DAEA
0
EUR
MAYBTL00519DA
MAYBTL00519EA
MAYBTL00519.50
MAYBTL00519EB
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄ClFO₂S Molecular Weight: 194,61 g/mol |
MDL:
MFCD00042286 CAS-Nummer: 701-27-9 UN: 3265 ADR: 8,II |