3-Fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Fluorbenzolsulfochlorid, 3-Fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
532738-1G 532738-5G
SIAL532738-1GEA 18.3 EUR
SIAL532738-1G SIAL532738-5G
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Molecular Weight: 194.61 g/mol
MDL: MFCD00042286
CAS-Nummer: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8 II