4-Fluorbenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
119350250
119351000
ACRO119350250EA
49.7
EUR
ACRO119350250
ACRO119351000
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid 98%
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄ClFO₂S Siedepunkt: 95…96 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 29…34 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007438 CAS-Nummer: 349-88-2 EINECS: 206-493-0 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (ex Cl) |
GC | ≥98.5 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |