4-Fluorbenzolsulfonylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM

003729-100G 003729-500G
FLUO003729-100GEA 72.9 EUR
FLUO003729-100G FLUO003729-500G
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36 °C
MDL: MFCD00007438
CAS-Nummer: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR