4-Fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Fluorbenzolsulfochlorid, 4-Fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F6206-100G F6206-25G F6206-5G
SIALF6206-100GEA 217 EUR
SIALF6206-100G SIALF6206-25G SIALF6206-5G
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Molecular Weight: 194,61 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36 °C
MDL: MFCD00007438
CAS-Nummer: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II