Pentafluorbenzolsulfonylchlorid 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Pentafluorbenzolsulfonsäurechlorid, Pentafluorbenzol-1-sulfonylchlorid, Pentafluorbenzolsulfochlorid

147110250 AC14711.1 AC14711.10 AC14711.50 147110050
ACRO147110250EA 218 EUR
ACRO147110250 MAYBAC14711.1 MAYBAC14711.10 MAYBAC14711.50 ACRO147110050
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid 99%
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆ClF₅O₂S
Molecular Weight: 266,58 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,796 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007427
CAS-Nummer: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR