Pentafluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Pentafluorbenzolsulfonsäurechlorid, Pentafluorbenzol-1-sulfonylchlorid, Pentafluorbenzolsulfochlorid
006949-5G 006949-25G
FLUO006949-5GEA 87.9 EUR
FLUO006949-5G FLUO006949-25G
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid
Pentafluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆ClF₅O₂S
Molecular Weight: 266,58 g/mol
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,79 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007427
CAS-Nummer: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
UN: 3265
ADR: 8,II