1,2-Diiodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
238112-10G 238112-1G
SIAL238112-10GEA 269 EUR
SIAL238112-10G SIAL238112-1G
1,2-Diiodbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Diiodbenzol
Formel: C₆H₄I₂
Molecular Weight: 329,91 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,76 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00001038
CAS-Nummer: 615-42-9
EINECS: 210-425-5