1,3-Diiodbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

475262-25G 475262-5G
SIAL475262-25GEA 70.2 EUR
SIAL475262-25G SIAL475262-5G
1,3-Diiodbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiodbenzol
Formel: C₆H₄I₂
Molecular Weight: 329,91 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 2,76 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00041731
CAS-Nummer: 626-00-6
EINECS: 210-921-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR