Iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Phenyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I7632-100G-A I7632-500G-A I7632-5G-A
SIALI7632-100G-AEA 70.3 EUR
SIALI7632-100G-A SIALI7632-500G-A SIALI7632-5G-A
Iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Iodbenzol
Formel: C₆H₅I
Molecular Weight: 204.01 g/mol
Siedepunkt: 188
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 74
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001029
CAS-Nummer: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Merck Index: 13,05051