4-Iodbenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: p-Iodbenzoylchlorid, p-Iodbenzoesäurechlorid
B25388.06 B25388.14 B25388.22 AB174797.0025
B25388.06EA 39.7 EUR
B25388.06 B25388.14 B25388.22 ABCRAB174797.0025
4-Iodbenzoylchlorid ≥98%
4-Iodbenzoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 1711-02-0 Molecular Formula: C7H4ClIO Formula Weight: 266.47 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 120-121°/1mm Beilstein Reference: 774718 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001058
Formel: C₇H₄ClIO
Molecular Weight: 266.47 g/mol
Siedepunkt: 120…121 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001058
CAS-Nummer: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261