Ethyl-2-iodbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Iodbenzoesäureethylester
L07650.14
L07650.06
L07650.14EA
145
EUR
L07650.14
L07650.06
Ethyl-2-iodbenzoat ≥98%
Ethyl-2-iodbenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 1829-28-3
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.08
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 163-165°/23mm
MDL No.: MFCD00051796
Formel:
C₉H₉IO₂ Molecular Weight: 276,07 g/mol Siedepunkt: 163…165 °C (23 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051796 CAS-Nummer: 1829-28-3 |