Methyl-2-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Iodbenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
532851-250G 532851-50G
SIAL532851-250GEA 207 EUR
SIAL532851-250G SIAL532851-50G
Methyl-2-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-iodbenzoat
Formel: C₈H₇IO₂
Molecular Weight: 262,05 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,784 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016351
CAS-Nummer: 610-97-9
EINECS: 210-243-6