Ethyl-4-iodbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Iodbenzoesäureethylester
005465-25G
005465-100G
FLUO005465-25GEA
36.9
EUR
FLUO005465-25G
FLUO005465-100G
Ethyl-4-iodbenzoat
Ethyl-4-iodbenzoat
Formel:
C₉H₉IO₂ Molecular Weight: 276,07 g/mol Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa) Dichte: 1,655 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00017344 CAS-Nummer: 51934-41-9 |