Methyl-4-iodbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Iodbenzoesäuremethylester
A19342.09 A19342.18 A19342.30
A19342.09EA 40.7 EUR
A19342.09 A19342.18 A19342.30
Methyl-4-iodbenzoat ≥98%
Methyl-4-iodbenzoat
Purity: 98% CAS No.: 619-44-3 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00016353
Formel: C₈H₇IO₂
Molecular Weight: 262,05 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Dichte: 2,02 g/cm³ (10 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016353
CAS-Nummer: 619-44-3
EINECS: 210-597-1