Methyl-4-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Iodbenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
679100-25G 679100-5G
SIAL679100-25GEA 95.9 EUR
SIAL679100-25G SIAL679100-5G
Methyl-4-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-iodbenzoat
Formel: C₈H₇IO₂
Molecular Weight: 262,05 g/mol
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112 °C
Dichte: 2,02 g/cm³ (10 °C)
MDL: MFCD00016353
CAS-Nummer: 619-44-3
EINECS: 210-597-1