2,3,5-Triiodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: TIBA

120979-100G 120979-10G
SIAL120979-100GEA 295 EUR
SIAL120979-100G SIAL120979-10G
2,3,5-Triiodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Triiodbenzoesäure
Formel: C₇H₃I₃O₂
Molecular Weight: 499,81 g/mol
Siedepunkt: 416 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 225,9 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00002420
CAS-Nummer: 88-82-4
EINECS: 201-859-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR