2-Iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: o-Iodobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I7675-100G I7675-25G
SIALI7675-100GEA 74.7 EUR
SIALI7675-100G SIALI7675-25G
2-Iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Dichte: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002419
CAS-Nummer: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 13,05052