3-Iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: m-Iodobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
138584-10G 138584-50G
SIAL138584-10GEA 47.1 EUR
SIAL138584-10G SIAL138584-50G
3-Iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Dichte: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002496
CAS-Nummer: 618-51-9
EINECS: 210-555-2