4-Iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Iodobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
206547-25G 206547-5G
SIAL206547-25GEA 83.4 EUR
SIAL206547-25G SIAL206547-5G
4-Iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Iodbenzoesäure
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,02 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002533
CAS-Nummer: 619-58-9
EINECS: 210-603-2