3-Amino-2,4,6-triiodbenzoesäure, (max. 1 mol H₂O) 99% (Trockengewicht)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B23405.06 B23405.14
B23405.06EA 51.6 EUR
B23405.06 B23405.14
3-Amino-2,4,6-triiodbenzoesäure, (max. 1 mol H₂O) 99% (Trockengewicht)
3-Amino-2,4,6-triiodbenzoesäure

Purity: 99% CAS No.: 3119-15-1 Molecular Formula: C7H4I3NO2 Formula Weight: 514.83 Melting Point: ca 196° dec. MDL No.: MFCD00007681

Formel: C₇H₄I₃NO₂
Molecular Weight: 514.83 g/mol
Siedepunkt: 459
Schmelzpunkt: ∼ 196 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007681
CAS-Nummer: 3119-15-1
EINECS: 221-493-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR