4-Iodanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
129364-100G 129364-25G
SIAL129364-100GEA 69.4 EUR
SIAL129364-100G SIAL129364-25G
4-Iodanilin, Sigma-Aldrich®
4-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Molecular Weight: 219,02 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007848
CAS-Nummer: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 13,05049