1-Iod-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

I9805-100G I9805-25G
SIALI9805-100GEA 450 EUR
SIALI9805-100G SIALI9805-25G
1-Iod-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Iod-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄INO₂
Molecular Weight: 249,01 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168 °C
Dichte: 2,273 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007299
CAS-Nummer: 636-98-6
EINECS: 211-272-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR