3-Iod-4-nitroanisol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
326320050 326320250
ACRO326320050EA 79.8 EUR
ACRO326320050 ACRO326320250
3-Iod-4-nitroanisol 97%
3-Iod-4-nitroanisol
Formel: C₇H₆INO₃
Schmelzpunkt: 68…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320682
CAS-Nummer: 214279-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96.0 %