4-Iod-3-nitroanisol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Iodo-4-methoxy-2-nitrobenzene
L11714.06 L11714.14
L11714.06EA 68.1 EUR
L11714.06 L11714.14
4-Iod-3-nitroanisol ≥98%
4-Iod-3-nitroanisol
Purity: 98+% CAS No.: 58755-70-7 Molecular Formula: C7H6INO3 Formula Weight: 279.04 Melting Point: 60-63° Beilstein Reference: 2365592
Formel: C₇H₆INO₃
Molecular Weight: 279,03 g/mol
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024195
CAS-Nummer: 58755-70-7