3-Iodanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-iodoanisole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
242691-100G 242691-25G 242691-5G
SIAL242691-100GEA 417 EUR
SIAL242691-100G SIAL242691-25G SIAL242691-5G
3-Iodanisol, Sigma-Aldrich®
3-Iodanisol
Formel: C₇H₇IO
Molecular Weight: 234,04 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,765 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001048
CAS-Nummer: 766-85-8
EINECS: 212-173-1