1,3-Dimethoxy-4-iodbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iod-2,4-dimethoxybenzol
L19420.03
L19420.06
L19420.03EA
17.6
EUR
L19420.03
L19420.06
1,3-Dimethoxy-4-iodbenzol ≥97%
1,3-Dimethoxy-4-iodbenzol
Purity: 97%
CAS No.: 20469-63-0
Molecular Formula: C8H9IO2
Formula Weight: 264.06
Flash Point:
Formel:
C₈H₉IO₂ Molecular Weight: 264,06 g/mol Siedepunkt: 135 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 37…41 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059268 CAS-Nummer: 20469-63-0 |