2-Iodphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Iod-1-hydroxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
281409-25G
281409-5G
SIAL281409-25GEA
114
EUR
SIAL281409-25G
SIAL281409-5G
2-Iodphenol, Sigma-Aldrich®
2-Iodphenol
Formel:
C₆H₅IO Molecular Weight: 220.01 g/mol Siedepunkt: 186…187 °C (213 hPa) Schmelzpunkt: 39…42 °C Dichte: 1.8757 g/cm³ (80 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013963 CAS-Nummer: 533-58-4 EINECS: 208-569-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05057 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...