3-Iodphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
MQ200
I10007-25G I10007-5G
SIALI10007-25GEA 79.7 EUR
SIALI10007-25G SIALI10007-5G
3-Iodphenol, Sigma-Aldrich®
3-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Molecular Weight: 220.01 g/mol
MDL: MFCD00002261
CAS-Nummer: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
UN: 3335
ADR: 9