4-Iodphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

I10201-10G I10201-25G
SIALI10201-10GEA 61.6 EUR
SIALI10201-10G SIALI10201-25G
4-Iodphenol, Sigma-Aldrich®
4-Iodphenol
Formel: C₆H₅IO
Molecular Weight: 220,01 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92…93 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002327
CAS-Nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05058

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR