4-Iodbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: abcr
Gefahr
Synonyme: Pipsylchlorid, 4-Iodbenzolsulfochlorid, 4-Iodbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Iodbenzolsulfonsäurechlorid
24416.0005 BV24416.0025 B24416.06 B24416.14 B24416.22
ABCR24416.0005EA 0 EUR
ABCR24416.0005 ABCRBV24416.0025 B24416.06 B24416.14 B24416.22
4-Iodbenzolsulfonylchlorid ≥97%
4-Iodbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 98-61-3 Molecular Formula: C6H4ClIO2S Formula Weight: 302.52 Melting Point: 79-84° Beilstein Reference: 2691661 Merck Reference: 14,7486 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007441
Formel: C₆H₄ClIO₂S
Molecular Weight: 302,52 g/mol
Schmelzpunkt: 79…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007441
CAS-Nummer: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7486