Azobenzol 98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: Diphenyldiazen, Benzolazobenzol, Phenylazobenzol, Diphenyldiimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
424633-25G 424633-5G
424633-25GEA 343 EUR
424633-25G 424633-5G
Azobenzol 98%, Sigma-Aldrich®
Azobenzol
Formel: C₁₂H₁₀N₂
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Dichte: 1,09 g/ml (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 100 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00003022
CAS-Nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a5f45b1d83992325eab6ac608a29b7e4cc40073&vid=aded3940b8e2eae1f8b02939cc835c72f7c4a4da&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Form) Crystals or Crystals with Chunk(s) or Crystalline Chunks
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 77.1 - 81.1%
Nitrogen 15.0 - 15.8%
Purity (GC) ≥97.5%