N,N-Diethylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
185868-1L 185868-250ML 185868-50ML
SIAL185868-1LEA 64.4 EUR
SIAL185868-1L SIAL185868-250ML SIAL185868-50ML
N,N-Diethylanilin, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 215,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38,8 °C
Dichte: 0,9348 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009042
CAS-Nummer: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03140