N,N-Dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dimethylaminobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
407275-100ML 407275-800ML
SIAL407275-100MLEA 80.9 EUR
SIAL407275-100ML SIAL407275-800ML
N,N-Dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2,5 °C
Dichte: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008304
CAS-Nummer: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03261